Learn More
Jenway™ 230V Power Supply, Leaded EU Plug
Codice prodotto. 11480619
Codice prodotto. 11480619
Marca: Jenway™ 9995603
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used with all echem bench models
  • 230V
  • Leaded EU plug
  • For use with all echem bench models
Specifica
Tipo Power Supply, Leaded EU Plug
Tensione 230 V