Learn More
Thermo Scientific™ 24-Place Fixed-Angle Rotors with Covers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Velocità max:
15,000 rpm
RCF max:
21,890 x g
Angolo:
45°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Microliter Rotor |
| Capacità | 24 x 1.5/2 mL |
| RCF max | 21,890 x g |
| Velocità max | 15,000 rpm |
| Angolo | 45° |
| Autoclavabile | Autoclavable |