Learn More
Thermo Scientific™ 24-Place Fixed-Angle Rotors with Covers
Codice prodotto. p-318446 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Velocità max:
15,000 rpm
RCF max:
21,890 x g
Angolo:
45°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10593851
Marca: Thermo Scientific™ 75007593
Specifica
Tipo Microliter Rotor
Capacità 24 x 1.5/2 mL
RCF max 21,890 x g
Velocità max 15,000 rpm
Angolo 45°