Learn More
BRAND™ 24-well Insert 2in1, PET-Membrane
Codice prodotto. 16114957 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
8 μm
N. per confezione:
4 x 12
48 x 1
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 16114957
Marca: BRAND™ 782711
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Add to basket
The cellGrade™ plus surface of the membranes ensures excellent cell attachment and growth. The highly transparent membranes give you good visibilty of your cell cultures, and the high pore density contributes to good permeability.
  • Use Inserts in a hanging or standing position
  • For 24-well plates or culture dishes
  • Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione 24-well Insert 2in1, PET-Membrane 0.4 μm, Multipack
Materiale PET
Dimensione del poro 0.4 μm
N. per confezione 4 x 12
Sterilità Sterile
No. of Wells 24