Learn More
Sharpsafe™ 24L Infectious Sharps for Incineration Waste Container
Codice prodotto. p-8619010
Click to view available options
Colore chiusura:
Orange Semi-Translucent
Yellow Semi-Translucent
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15635697
Marca: Sharpsafe™ 41202411
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The generous size of the 24L model means it is particularly suited for areas generating large amounts of contaminated waste.
  • Wide horizontal aperture ensures easy disposal of large items and allows proportionally greater fill than similar vertical feed type openings
  • Large volume provides enhanced cost effectiveness in high usage areas
  • A semi-translucent lid and visible fill line help ensure user safety by allowing clear indication of when the fill line is reached
  • Pivot flap ensures safe disposal
  • In-mould label offers permanent audit trail which cannot be removed
  • Temporary and Final Closure feature
  • Simple 4-click assembly
Specifica
Capacità (sistema metrico) 24 L
Certificazione/Conformità UN 3291, BS EN ISO 23907:2012
Colore chiusura Orange Semi-Translucent
Dimensioni (L x P x A) 335 x 230 x 450 mm
Include Closure
Da utilizzare con (applicazione) Disposal of sharp, contaminated waste