Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, bianco, foro centrale, filettatura 24-400, setto assemblato
Sigilli combinati pronti per l'uso.
45.60€ - 70.05€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
Quantità | 100 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10541013
|
Fisherbrand™
|
Silicone, PTFE | Beige, Bianco | 3.2 mm |
70.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11530595
|
Fisherbrand™
|
PTFE/Butyl | Gray, Red, White | 2.5 mm |
45.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Nessuna perdita di tempo, né complicati assemblaggi
- Nessuna contaminazione del rivestimento interno da sudorazione/grasso come avviene normalmente con l'assemblaggio manuale
- Setti disponibili in una grande varietà di materiali per quasi tutte le applicazioni
Specifica
24 mm | |
Storage | |
Screw Cap |
Polypropylene | |
100 |