missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
24 Component Mix in Dimethyl Sulfoxide, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 1-Butanol | 71-36-3 | 1000μg/mL |
| 1-Pentanol | 71-41-0 | 1000μg/mL |
| 1-Propanol | 71-23-8 | 1000μg/mL |
| 2-Butanol | 78-92-2 | 1000μg/mL |
| 2-Butanone | 78-93-3 | 1000μg/mL |
| 2-Methyl-1-propanol | 78-83-1 | 1000μg/mL |
| 2-Propanol (Isopropanol, Isopropyl alcohol) | 67-63-0 | 1000μg/mL |
| 3-Methyl-1-butanol | 123-51-3 | 1000μg/mL |
| 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 1000μg/mL |
| Acetone | 67-64-1 | 1000μg/mL |
| Anisole | 100-66-3 | 1000μg/mL |
| Butyl acetate | 123-86-4 | 1000μg/mL |
| Ethanol | 64-17-5 | 1000μg/mL |
| Ether | 60-29-7 | 1000μg/mL |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | 1000μg/mL |
| Ethyl formate | 109-94-4 | 1000μg/mL |
| Isobutyl acetate | 110-19-0 | 1000μg/mL |
| Isopropyl acetate | 108-21-4 | 1000μg/mL |
| Isopropylbenzene | 98-82-8 | 1000μg/mL |
| Methyl acetate | 79-20-9 | 1000μg/mL |
| n-Heptane | 142-82-5 | 1000μg/mL |
| n-Pentane | 109-66-0 | 1000μg/mL |
| Propyl acetate | 109-60-4 | 1000μg/mL |
| tert-Butyl methyl ether | 1634-04-4 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 24 Component Mix in Dimethyl Sulfoxide |
| Nota nome | USP 467 Standard |
| Imballaggio | 2mL Amber Prescored Glass Ampule |
| CAS | 71-36-3, 71-41-0, 71-23-8, 78-92-2, 78-93-3 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Limite di esplosione | 1.8% (volume); 63% (volume) |
| Punto di combustione | 270°C |
| Pressione del vapore | 2.5 hPA (20°C) |
| Nomi componenti o analita | 1-Butanol; 1-Pentanol; 1-Propanol; 2-Butanol; 2-Butanone; more |
| Densità | 1.1g/cm3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Stock VOA
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: dimethyl sulfoxide,ethanol, isopropylbenzene, 4-methylpentan-2-one, Methyl-tert-butyl ether
Product intended for laboratory use only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto