Learn More
Hamilton™ 25 μL 700 Series Microliter Syringe
Codice prodotto. 17884302
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22s G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Luer Tip
Removable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17884302
Marca: Hamilton™ CAL765401
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 25 μL.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago No Needle Included
Diametro (sistema imperiale) interno 0.029 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.729 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago No Needle Included
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 702 RN Syringe
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 25 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago No Needle Included
Stile del punto dell'ago No Needle Included
Tipo di collegamento Removable