Learn More
Abnova™ 25 mM MgCl2
Codice prodotto. 16092565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.8 mL
5 x 1.8 mL
Dimensione della confezione:
1.80mL
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16092565 5 x 1.8 mL pezzi 5
16082565 1.8 mL 1.80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16092565 Fornitore Abnova™ N. del fornitore D0023.5x1.8mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
25 mM MgCl2 can be used for optimization of magnesium ion concentration in PCR reaction.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Quantità 5 x 1.8 mL