Learn More
Clobetasone Butyrate, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Clobetasone Butyrate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Clobetasone Butyrate |
| CAS | 25122-57-0 |
| Nomi componenti o analita | Clobetasone Butyrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C26 H32 Cl F O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Clobetasone butyrate, 21-Chloro-9-fluoro-16beta-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl butanoate, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16beta-methyl-, butyrate (8CI), (16beta)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxobutoxy)pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Butyric acid, ester with 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione (8CI), CCl 5537, Clobetasone 17-butyrate, Emovate, Eumovate, GR 2/1214, Kindavate, Molivate, SN 203, CCI 5537, 2-bromoclobetasone butyrate (GW 695668X), 11-dehydrobetamethasone-17,21-dibutyrate (GW 695665X), 4,5-dihydroclobetasone butyrate (GW 695670X), 1,2-dihydroclobetasone butyrate (CCI 10702), clobetasone-17-isobutyrate (CCI 8943), 16alpha - methyl clobetasone butyrate (CCI 6999), clobetasone propionate (CCI 5473) |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl |
| IUPAC Name | [(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate |
| Vedi altri risultati |