Learn More
Diethyl 3,5-Dimethoxybenzylphosphonate, TRC
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl 3,5-Dimethoxybenzylphosphonate |
| CAS | 108957-75-1 |
| Formula molecolare | C13 H21 O5 P |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H21O5P/c1-5-17-19(14,18-6-2)10-11-7-12(15-3)9-13(8-11)16-4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(Cc1cc(OC)cc(OC)c1)OCC |
| IUPAC Name | 1-(diethoxyphosphorylmethyl)-3,5-dimethoxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 288.28 |
| Peso formulazione | 288.1127 |