missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate |
| CAS | 2242504-48-7 |
| Nomi componenti o analita | Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H21 N5 O2 . 2 Cl H . H2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Pirenzepine dihydrochloride monohydrate, 11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one dihydrochloride monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21N5O2.2ClH.H2O/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.Cl.CN1CCN(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)CC1 |
| IUPAC Name | 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;hydrate;dihydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto