missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferrous Sulphate, TRC
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Ferrous sulfate |
| CAS | 7720-78-7 |
| Formula molecolare | Fe . O4 S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), Combiron, Copperas, Duretter, Duroferon, Exsiccated ferrous sulfate, Exsiccated ferrous sulphate, Feofol Spansule, Feosol, Feospan, Fer-In-Sol, Ferlim, Fero-Folic 500, Ferogradumet, Ferralyn, Ferro-Gradumet, Ferro-Thero |
| InChI Formula | InChI=1S/Fe.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2 |
| SMILES | [Fe+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | iron(2+);sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.908 |
| Peso formulazione | 151.887 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido