Learn More
Fisher Chemical 25KG HEXAMINE - SPECIFIED REAGENT
Marca: Fisher Chemical H/0300/70
25KG HEXAMINE - SPECIFIED REAGENT
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Hexamethylenetetramine
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.