missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isorhamnetin-3-O-glucoside, MedChemExpress

Codice prodotto. 16413906
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16413906

Marca: Medchem Express HYN0777

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.

Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.

Specifica

Materiale o nome chimico Isorhamnetin-3-O-glucoside
CAS 5041-82-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22O12
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (522.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)=C(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Molecular Weight (g/mol) 478.4
Peso formulazione 478.4
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato