Learn More
3M™ Occhiali di protezione con lenti in policarbonato serie 2720
Codice prodotto. p-8006129
Click to view available options
Lens Tint:
Amber
Clear
Filtro UV
Grigio
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Codice prodotto. 10667435
Marca: 3M™ 7000032452
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protezione affidabile da livelli specifici di radiazioni UV nocive. Gli occhiali di sicurezza in policarbonato 3M sono leggeri e si distinguono per il design moderno e sportivo.
Extremely lightweight and comfortable with a sporty, modern design.
  • Optical Class 1 for high optical clarity
  • Polycarbonate lens provides reliable protection against specified levels of hazardous UV radiation
  • Anti-scratch coating for increased durability and improved vision
  • Anti-fog coating to help reduce lens fogging, particularly during physical work or when wearing half masks
  • Ideal for use in many environments, including agriculture, assembly work, automotive and bodyshops, construction, DIY, grinding, laboratories, light engineering, and woodworking
  • Combines well with 3M™ Aura™ 9300+ Series Disposable Respirators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 166:2001
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Amber
Product Type Safety glasses
Da utilizzare con (applicazione) Construction,‎ Metal Fabrication,‎ forestry
Colore telaio Blue
N. per confezione 1 ciasc.
Lens Material Policarbonato