Learn More
3M™ 2890 Series Polycarbonate Lens Safety Goggles
15.93€ - 226.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166:2001 |
---|---|
Lens Tint | Clear |
Product Type | Safety goggles |
N. per confezione | 1 Ea. |
UV Protection | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Lens Coating | Dettagli sulla ventilazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lens Coating | Dettagli sulla ventilazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12672605
|
3M™
7000032483 |
Anti-fog | Sealed |
23.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12642605
|
3M™
7000061924 |
Antiappannamento, Resistente ai graffi | Sealed |
22.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12652605
|
3M™
7000032481 |
Anti-fog | Indirect ventilation |
26.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13458997
|
3M™
7000032480 |
Scratch-resistant | Indirect ventilation |
226.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10361910
|
3M™
7000032480 |
Scratch-resistant | Indirect ventilation |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
EN 166:2001 | |
Safety goggles | |
Yes |
Clear | |
1 Ea. |