Learn More
DiscoverX Ready-to-Assay™ PAF Platelet Activating Factor Receptor Frozen Cells
Click to view available options
Quantità:
2 Vials of Cells
Descrizione
The Ready-to-Assay™ PAF Platelet Activating Factor Receptor Frozen Cells are a simple, thaw-and-assay cell format for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This assay assesses ligand (e.g. PAF) based activation of PTAFR GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cells overexpress PTAFR alongside endogenous high levels of a promiscuous G-protein, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of PTAFR , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. Ready-to-assay kits consist of two vials of the cells in a convenient thaw-and-use format.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | PAF |
| Da utilizzare con (applicazione) | Frozen Cells |
| Primary Agonist | PAF |
| Quantità | 2 Vials of Cells |
| Target Entry | PTAFR |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.