Learn More
Fisherbrand™ 2D Electrophoresis System, Complete
Codice prodotto. 12326527
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12326527
Marca: Fisherbrand™ TV400YK2DSYS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides the benefit of utilising the super cooled tank option for enhanced reproducibility and resolution.
  • Complete 2D analysis - a one-tank solution for 2D electrophoresis using tube gels for the 1st dimension
  • Comprises cooled vertical tank complete with casting base and accessories plus the 1D module and accessories
Specifica
Include Supercooled tank, lid, 2 x notched glass plates, 2 x plain glass plates with 1.5mmthick bonded spacers, dummy plate, 2 x 1.5mm (24 sample) combs, gel extractionplatform, internal gel capillary module, 10 x capillary tubes, 10 x blanking ports and2 x 2D comb (Maxi gel units 205mm x 200mm)