Learn More
(2E,4E)-1-Phenyl-4-(1,3,3-trimethyl-2-indolinylidene)-2-buten-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15418235
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15418235
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32875.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14575-25-8
Formula molecolare C21H21NO
Molecular Weight (g/mol) 303.405
Numero MDL MFCD06409497
InChI Key FWAPKZOTGYVZSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo e-1-phenyl-4-e-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene but-2-en-1-one, 2-buten-1-one,4-1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2h-indol-2-ylidene-1-phenyl, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethylindol-2-ylidene but-2-en-1-one, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene but-2-en-1-one
PubChem CID 53427010
IUPAC Name 1-phenyl-4-(1,3,3-trimethylindol-2-ylidene)but-2-en-1-one
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=CC=CC(=O)C3=CC=CC=C3)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (2E,4E)-1-Phenyl-4-(1,3,3-trimethyl-2-indolinylidene)-2-buten-1-one
Punto di fusione 156°C to 162°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 303.41
Percent Purity 95%