missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Y-27632 dihydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16480116
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
200mg
2g
500mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16480116

Marca: Medchem Express HY10583

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Y-27632 dihydrochloride is an orally active, ATP-competitive inhibitor of ROCK-I and ROCK-II, with Kis of 220 and 300 nM, respectively.

Y-27632 dihydrochloride attenuates Doxorubicin-induced apoptosis of human cardiac stem cells. Y-27632 also suppresses dissociation-induced apoptosis of murine prostate stem/progenitor cells. Y-27632 dihydrochloride primes human induced pluripotent stem cells (hIPSCs) to selectively differentiate towards mesendodermal lineage via epithelial-mesenchymal transition-like modulation.

Specifica

Materiale o nome chimico Y-27632 dihydrochloride
CAS 129830-38-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H23Cl2N3O
Quantità 2 g
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (312.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (104.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1CC[C@]([C@H](N)C)([H])CC1)NC2=CC=NC=C2.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 320.26
Peso formulazione 320.26
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato