Learn More
Econix™ Bio-bin™ da 2 l in carta per rifiuti clinici a rischio biologico
Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
Descrizione
- 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
- Comes fold-flat for easy storage
- Rigid, leakproof construction
- Leakproof, built-in lid
- Built-in absorbent Mat
- UN 3291 approved
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Certificazione/Conformità | UN3291 |
| Tipo di chiusura | Temporary and Permanent |
| Progettazione | Space efficient fold-flat |
| Colore | Tiger Stripe |
| Altezza (sistema metrico) | 370 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Vedi altri risultati |