Learn More
Econix™ Bio-bin™ da 2 l in carta per rifiuti clinici a rischio biologico
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12983655 Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
Codice prodotto. 12983655
Marca: Econix™ BEXBB2TS
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Certificazione/Conformità UN3291
Tipo di chiusura Temporary and Permanent
Progettazione Space efficient fold-flat
Colore Tiger Stripe
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Quantità 100 Pk.
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Per rifiuti nocivi/umani
Materiale Cardboard
Product Type Non-Sharps Waste Container