Learn More
Sampling Systems™ 2L Polypropylene Bailer
Codice prodotto. 15849511 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15849511
Marca: Sampling Systems™ 8333P2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A tough and durable polypropylene bailer for general use in the laboratory.
  • Manufactured from chemically resistant polypropylene
  • Crevice-free construction
  • Smooth finish
  • Holds 2L
Specifica
Product Type Bailer
Materiale Polypropylene
Descrizione 220mm diameter
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore White
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory use