missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol, Mikromol™

Codice prodotto. 17907404
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17907404

Marca: Mikromol MM0291.030025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (2RS)-1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H- carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
CAS 72955-94-3
Nomi componenti o analita (2RS)-1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H- carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C31 H32 N2 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](phenylmethyl)amino]-2-propanol, N-Benzyl Carvedilol, Carvedilol Imp. C (EP), Carvedilol USP Related Compound C, Carvedilol USP RC C, (2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol, SKF-105569, Ph Eur Carvedilol Impurity C, USP Carvedilol Related Compound C, Carvedilol Related Compound C, Carvedilol Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C31H32N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-17,24,32,34H,18-22H2,1H3
SMILES COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)Cc5ccccc5
IUPAC Name 1-[benzyl-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 496.6
Quantità 25 mg
Peso formulazione 496.2362 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato