missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Mikromol™

Codice prodotto. 17989104
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17989104

Marca: Mikromol MM0598.01

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
CAS 1012-05-1
Nomi componenti o analita (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H13 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Lisinopril Dihydrate Imp. A (EP), Lisinopril Imp. A (EP), (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Lisinopril Dihydrate Impurity A, Lisinopril Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
SMILES NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-4-phenylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Quantità 100 mg
Peso formulazione 179.0946 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato