Learn More
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Descrizione
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Epi-Lacosamide |
| CAS | 175481-37-5 |
| Nomi componenti o analita | Epi-Lacosamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13H18N2O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | (S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953; |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(C)=O)COC |
| Molecular Weight (g/mol) | 250.29 |
| Vedi altri risultati |