Learn More
(2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane, 98%
Codice prodotto. 10021044 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10021044
Marca: Thermo Scientific Acros 395020010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98737-29-2 | C15H21NO3 | 263.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98737-29-2
Formula molecolare C15H21NO3
Molecular Weight (g/mol) 263.34
Numero MDL MFCD02258997
InChI Key NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
Sinonimo 2s,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, 2s,3s-n-t-boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2s,3s-1,2-epoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutane, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl s-r*,r*---1-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenyl-ethyl carbamate, 2s,3s---3-t-boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, ksc523o6b
PubChem CID 9903372
IUPAC Name tert-butyl N-[(1S)-1-[(2S)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C2CO2
Specifica
Materiale o nome chimico (2S, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125.0°C to 127.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.1% (20°C)
Peso formulazione 263.34
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.