Learn More
Fisher BioReagents™ 2XYT Broth (Granulated Media)
Codice prodotto. 15430675 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Codice prodotto. 15430675
Marca: Fisher BioReagents™ BP9743500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Used in the growth and cultivation of microorganisms in the lab and include E. coli, bacteriophage, and other bacterial strains
  • Granulated Media
  • Formulation per liter: Casein Peptone [91079-40-2] 16g, Yeast Extract [8013-01-2] 10g, Sodium Chloride [7647-14-5] 5g
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Solid
Tipo di media Dehydrated 2XYT
Product Type Microbiology Media
Formulazione Casein Peptone 16g/L, Yeast extract 10g/L, Sodium Chloride 5g/L
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g