Learn More
2xYT Broth (Powder/Molecular Genetics), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10123103
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
100 g
2000 g
500 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 10123103
Marca: Fisher BioReagents BP246710
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in molecular genetics
Formulation Usage: 31.0g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage <4°C
Additivo 2xyt Broth
Forma Powder
Formulazione 31g/L
Da utilizzare con (applicazione) Molecular Genetics
Tipo di imballaggio Poly Pail
Quantità 10,000 g