Learn More
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10472664
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10472664
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC36504CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 885465-97-4
Formula molecolare C10H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 189.232
Numero MDL MFCD06797781
InChI Key YJMGIEKCDQXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 3-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-thiazolyl
PubChem CID 18525725
IUPAC Name 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=NC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 189.24
Percent Purity 97%