Learn More
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15477177
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15477177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34243.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107073-27-8
Formula molecolare C9H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 179.237
Numero MDL MFCD00052578
InChI Key SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol
PubChem CID 342464
IUPAC Name (3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl)methanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Punti di ebollizione 104°C to 108°C (1.5 mmHg)
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 179.24
Percent Purity 97%