Learn More
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Colore:
Amber
Clear
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Black |
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.9 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |