Learn More
3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 127404-22-2 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C10H8N2O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-1h-imidazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-imidazolyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl, 3-imidazol-1-yl benzaldehyde, pubchem22683, 3-imidazolylbenzaldehyde |
| InChI Key | CGTQCZGDVDTRDI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)N2C=CN=C2)C=O |
| IUPAC Name | 3-imidazol-1-ylbenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.187 |
| Vedi altri risultati |