Learn More
3-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10047094
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10047094
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01250DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 18999-45-6
Formula molecolare C6H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.142
Numero MDL MFCD02731119
InChI Key VSFNAZLYGOOSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-imidazol-1-yl propanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionic acid, 1h-imidazole-1-propanoic acid, 3-1-imidazolyl propanoic acid, chembl20724, 3-imidazolylpropanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionicacid, 3-1-imidazolyl propionic acid, 3 1h-imidazol-1-yl propanoic acid
PubChem CID 2794718
IUPAC Name 3-imidazol-1-ylpropanoic acid
SMILES C1=CN(C=N1)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 97%