Learn More
3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10079552
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10079552
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC43214DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 120107-85-9
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
InChI Key HOZXQBSHRUITCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl aniline, benzenamine, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-1-imidazolylmethyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0av
PubChem CID 6481821
IUPAC Name 3-(imidazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%