Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10082494
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10082494
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC32904DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificadores de productos químicos
CAS 852227-92-0
Formula molecolare C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.187
Numero MDL MFCD06740321
InChI Key NKFXXJOWQSOGOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172309
IUPAC Name 3-pyrazol-1-ylbenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N2C=CC=N2)C=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 3-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrazolyl benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 3-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrazol-1-yl, 3-pyrazolylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl
Peso formulazione 172.19
Percent Purity 97%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado