Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631875
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10631875
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC32904CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 852227-92-0
Formula molecolare C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.187
Numero MDL MFCD06740321
InChI Key NKFXXJOWQSOGOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172309
IUPAC Name 3-pyrazol-1-ylbenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N2C=CC=N2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrazolyl benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 3-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrazol-1-yl, 3-pyrazolylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl
Peso formulazione 172.19
Percent Purity 97%