Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510728
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10662475
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC56114CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 892502-09-9
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
InChI Key JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6485349
IUPAC Name 3-(pyrazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%