Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10089161
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10089161
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC21914EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 89353-42-4
Formula molecolare C10H10N2
Molecular Weight (g/mol) 158.204
Numero MDL MFCD03407309
InChI Key PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2760546
IUPAC Name 3-pyrrol-1-ylaniline
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 97%