Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10007014
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10007014
Marca: Thermo Scientific Maybridge CD01949EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 43036-06-2
Formula molecolare C7H8N2
Molecular Weight (g/mol) 120.16
Numero MDL MFCD00003092
InChI Key IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-2-cyanoethyl pyrrole, 1-2-cyanoethyl pyrrole, pyrrole-1-propionitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 3-pyrrol-1-yl propiononitrile, n-2-cyanoethyl-pyrrole, 3-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-cyanoethylpyrrole, n-2-cyanoethyl pyrole
PubChem CID 96527
IUPAC Name 3-pyrrol-1-ylpropanenitrile
SMILES N#CCCN1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 120.15