Learn More
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15417447
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 15417447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34491.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10538-48-4
Formula molecolare C11H14O4
Molecular Weight (g/mol) 210.229
Numero MDL MFCD00029821
InChI Key QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 314929
IUPAC Name 3-(2,3-dimethoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Punto di fusione 58°C to 60°C
Quantità 1 g
Sinonimo 3-2,3-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,3-dimethoxy, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionic acid, 2,3-dimethoxy-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,3-dimethoxy, acmc-1bqt5, 2.3-dimethoxyhydrozimtsaure, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-2,3-dimethoxyphenyl-propanoic acid, 3-2,3-dimethoxy-phenyl-propionic acid
Peso formulazione 210.23
Percent Purity 96%