Learn More
3-(2,4-Dichlorophenyl)propanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10243142
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10243142
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW04678DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 55144-92-8
Formula molecolare C9H8Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 219.061
Numero MDL MFCD00275605
InChI Key HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2740915
IUPAC Name 3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2, 4-Dichlorophenyl)propanoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3CH2CH2CO2H
Quantità 1 g
Sinonimo 3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl propionic acid, 2,4-dichlorohydrocinnamic acid, 2,4-dichloro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid, maybridge4_004135, acmc-1b21h, ksc603c0n, benzenepropanoic acid,2,4-dichloro
Peso formulazione 219.07
Percent Purity 97%