Learn More
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11392889
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11392889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27745.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55144-92-8
Formula molecolare C9H8Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 219.061
Numero MDL MFCD00275605
InChI Key HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2740915
IUPAC Name 3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid
Punto di fusione 89°C to 93°C
Quantità 1 g
Sinonimo 3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl propionic acid, 2,4-dichlorohydrocinnamic acid, 2,4-dichloro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid, maybridge4_004135, acmc-1b21h, ksc603c0n, benzenepropanoic acid,2,4-dichloro
Peso formulazione 219.07
Percent Purity 97%