Learn More
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11416396
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11416396
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23159.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3069-29-2 | C8H22N2O2Si | 206.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3069-29-2
Formula molecolare C8H22N2O2Si
Molecular Weight (g/mol) 206.36
Numero MDL MFCD00054776
InChI Key MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
PubChem CID 76482
IUPAC Name N'-[3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl]ethane-1,2-diamine
SMILES CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Specifica
Punti di ebollizione 265°C
Materiale o nome chimico 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2074259
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Peso formulazione 206.36
Percent Purity 97%
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.449
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 0.968