Learn More
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7035568
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15410556
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53286.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 850568-50-2
Formula molecolare C10H13BO4
Molecular Weight (g/mol) 208.02
Numero MDL MFCD04973736
InChI Key NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl
PubChem CID 3674880
IUPAC Name [3-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]boronic acid
SMILES CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Punto di fusione 100°C to 104°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 208.02
Percent Purity 97%