Learn More
3-(2-Pyrrolidinyl)piperidine, 94%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15453357
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 15453357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26049.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS 858262-19-8
Formula molecolare C9H18N2
Numero MDL MFCD08277606
Quantità 100 mg
Numero UN UN3259
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 3-2-pyrrolidinyl piperidine, 3-pyrrolidin-2-yl-piperidine, 3-pyrrolidin-2-yl piperidine, 3-2-pyrrolidino piperidine, 2-3-piperidinyl pyrrolidine, piperidine,3-2-pyrrolidinyl
InChI Key QLTZNGNUWYPOSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CNC1)C2CCCN2
IUPAC Name 3-pyrrolidin-2-ylpiperidine
Molecular Weight (g/mol) 154.257
PubChem CID 458601
Peso formulazione 154.26
Percent Purity 94%