Learn More
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, 98+%
Codice prodotto. 11352037
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11352037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07743.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2455-14-3 | C28H40O2 | 408.626 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2455-14-3
Formula molecolare C28H40O2
Molecular Weight (g/mol) 408.626
Numero MDL MFCD00051798
InChI Key GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3',5,5'-tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bi cyclohexylidene-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, unii-4m92z38q9a, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-dibenzoquinone, bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl, 2,2',6,6'-tetra-tert-butyldiphenylquinone, 2,6-ditert-butyl-4-3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, pubchem13798, rarechem bw gc 0005
PubChem CID 225283
IUPAC Name 2,6-ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
Punto di fusione 242°C to 246°C
Quantità 2 g
Beilstein 1916759
Peso formulazione 408.63
Percent Purity ≥98%