Learn More
MP Biomedicals™ 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Descrizione
Molecular Formula: C16H20N2
Molecular Weight: 240.3
Molecular Weight: 240.3
Specifica
Specifica
| Quantità | 5 g |
| Forma | Powder |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Content And Storage | Store at room temperature. Protect from light. |