Learn More
3,3',5-Triiodo-L-thyronine, sodium salt, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10205240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Forma:
Powder
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10205240
Marca: Thermo Scientific Acros 139862500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55-06-1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, sodium salt
Colore White to Beige
Forma Powder
Formato Glass bottle
Purity or Quality Grade 95%